The testing can be found on the Specification Sheet. This document can be found on the Product Detail Page. Please see the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.09288/1092881000
1.09288
Disolución de cobre(II) etilenodiamina
DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose
Formulario
liquid
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidad
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Cobre: 0,95 - 1,05 mol/l
Etilenodiamina: 1,90 - 2,10 mol/l
Valor de pH (1 %; agua): 12,0 - 12,5
Densidad (d 20/ 4): 1,096 – 1,102
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
-
Hello, good time. When can I see the analysis sheet before ordering?
1 answer-