1.09278
Eosina azul de metileno según Wright
for microscopy
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
solid
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
pH
6.0-7.0
densidad aparente
520 kg/m3
εmax
1200-1400 at 648-651 nm in methanol at 0.0005%
650-850 at 521-524 nm in methanol at 0.0005%
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Valor de pH (0,01 %; metanol 50 %): 6,0 - 7,0
Absorción máxima λ 1 (metanol): 648 - 651 nm
Absorción máxima λ 2 (metanol): 521- 524 nm
Absortividad espec. A 1%/1cm
- λ1máx; 0,0005 %;metanol; calculada como sustancia seca:
1200 - 1400
- λ2máx; 0,0005 %;metanol; calculada como sustancia seca: 650 - 850
Análisis TLC: pasa la prueba
Pérdida por desecación (105 °C): ≤ 10 %
Idoneidad para microbiología: pasa la prueba
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3