1.09269
Papanicolaou′s solution 3d polychromatic solution EA 65
for cytology
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
liquid
DIV
for in vitro diagnostic use
temperatura de transición
flash point 17 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The 100 ml bottle provides 300 - 400 stainings. It is registered as IVD and CE certified product and can be used for clinical diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
Nuclei: blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm: blue-green to blue-grey
Eosinophilic cytoplasm: pink to red-violet
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C