Documentos clave
1.08371
Millipore
L-Tyrosine
for biochemistry
Sinónimos:
L-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
200-460-4
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
potencia
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
297-298 °C (decomposition)
solubilidad
0.38 g/L
densidad
1.46 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
300 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white, crystalline powder or colorless crystals
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): -11.3 to -12.1
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
L-Phenylalanine: ≤ 0.5 %
other foreign amino acids: ≤ 0.2 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.2 %
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1