1.08123
Tetramethylammonium hydroxide solution
10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetramethylammonium hydroxide solution 10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
pH
13 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines: ≤ 0.2 %
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Evaporation residue: passes test
Ash: ≤ 0.05 %
Suitability for polarography: passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,thymus
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash