Documentos clave
1.08107
Supelco
Tetrahidrofuran
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número índice de la CE:
203-726-8
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
lim. expl.
1.8-11.8 %
técnicas
DNA amplification: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
residuo de evap.
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -21.5 °C
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup