1.07062
Dietiléter
ethanol stabilized, EMPARTA® ACS reagent
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dietiléter, for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
587 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPARTA®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
potencia
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
36.5 %
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -40 °C
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup