Documentos clave
1.06731
Sigma-Aldrich
Neocarmine MS "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Sinónimos:
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
7.8 (20 °C in H2O)
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
20-25°C
Descripción general
for the detection of textile fibers
Aplicación
For the detection of textile fibers
Nota de análisis
Suitability for coloration of textiles:passes test
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable