Documentos clave
1.05676
Supelco
Lithium carbonate
99.99 Suprapur®
Sinónimos:
Lithium carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CLi2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
73.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
209-062-5
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Ensayo
99.99%
Formulario
solid
potencia
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
solubilidad
13 g/L
densidad
2.1 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
250 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.01 ppm
Cs (Cesium): ≤ 20.0 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.10 ppm
Información legal
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable