Documentos
1.05107
Supelco
Disulfato de potasio (pirosulfato de potasio)
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Disulfato de potasio (pirosulfato de potasio)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2O7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-216-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter
≤2.5% Water
37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
325 °C
bulk density
830 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Linkage
Sustituye a: PX1581; PX1581-1; PX1581-3; PX1581-20; PX1581-5W; PX1581-5
Analysis Note
Valoración (acidimétrica, como K₂S₂O₇): 97,5 - 100,0 %
Acidez (como H₂SO₄): 37,5 - 38,6 %
Insoluble y por materia precipitada de hidróxido de amonio: ≤ 0,01 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,001 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,002 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Al (Aluminio): ≤ 0,001 %
As (Arsénico): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005 %
Na (Sodio): ≤ 0,01 %
Agua (H₂O): ≤ 2,5 %
Conforme a ACS.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3