1.04157
Fluorescein-5-isothiocyanate (FITC)
About This Item
Productos recomendados
composición
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
Nivel de calidad
mp
>360 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C=Nc1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Clave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (Sodium hydroxide solution 0.1 mol/l): 488 - 494 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; NaOH 0.1 mol/l): 2200 - 2380
TLC-Test: passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable