Saltar a
1.04136
Alcian blue 8 GX (C.I.74240)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H68Cl4CuN16S4
Número CAS:
Peso molecular:
1298.86
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
solubility
8 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing ()
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
The dry dye Alcian blue 8 GX (C.I. 74240)for microscopy Certistain®, is used for the preparation of a staining solution that can be used for the identification of acid mucosubstances in histological tissue section, also in combination with the PAS reaction. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c