Documentos clave
1.04008
Supelco
Formamida
EMPLURA®
Sinónimos:
Amida fórmica, Amidas C1
About This Item
Fórmula lineal:
HCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
200-842-0
NACRES:
NA.21
bp:
210 °C (lit.)
densidad de vapor
1.55 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (N)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
932 °F
potencia
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.7-19.0 % (v/v)
técnicas
hybridization: suitable
impurezas
≤0.3% Water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 175 °C
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
La formamida desestabiliza los dúplex de ácidos nucleicos y puede utilizarse, normalmente, a una concentración del 50 % en protocolos de hibridación que requieran temperaturas de hibridación mas bajas.
Nota de análisis
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.3 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.