1.02577
Cellvento® CHO-220
Chemically defined cell culture medium
Fabricación farmacéutica
descripción
shipped with cooling packs
Línea del producto
Cellvento®
Formulario
dry powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- Cellvento® CHO-220 medium should be used as an amplification and production medium in fed-batch applications (together with its companion feed product Cellvento® Feed-220).
- Cellvento® products allow for flexibility in feed and feed supplement optimization of fed-batch processes.
Cantidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.