1.02126
α-Cyclodextrine
for biochemistry
Sinónimos:
α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C1C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO)C(C2O)O)CO
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2
Clave InChI
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 11.0 %
Spec. rotation [α²0/D (1 %; water; calc. on anhydrous substance): +148.0 - +153.0 °
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable