Documentos clave
1.01714
Supelco
Barium carbonate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Barium carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CBaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
197.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
208-167-3
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-101.0% (BaCO3 basis, complexometric)
Formulario
solid
potencia
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.002 meq/g Total of alkali (water soluble)
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
≤0.015% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7-8 (16 °C, 0.016 g/L in H2O)
mp
>1450 °C (decomposition)
solubilidad
0.02 g/L
densidad
4.43 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
350 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.3%
heavy metals: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (complexometric, BaCO₃): 99.0 - 101.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Sr (Strontium): ≤ 0.3 %
Total of alkali (water soluble): ≤ 0.002 meq/g
Oxidizing Substances (as NO₃): ≤ 0.005 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable