1.01310
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040)
suitable for microbiology
Sinónimos:
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040), Diamond green G, Solid green, Ethyl green
About This Item
Productos recomendados
potencia
300-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Nivel de calidad
pH
2.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
210 °C (decomposition)
solubilidad
100 g/L
densidad aparente
500‑600 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+](=C1C=CC(=C(c3ccc(cc3)N(CC)CC)c2ccccc2)C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 628 - 632 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 1860 - 2370
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microbiology: passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable