1.00659
Tungstosilicic acid hydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Tungstosilicic acid hydrate, Silicotungstic acid, Wolframosilicic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
solid
impurezas
≤20 ppm Total nitrogen (N)
pérdida
≤16% loss on ignition, 750 °C
solubilidad
water: soluble at 20 °C
densidad aparente
200‑500 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
trazas de catión
Fe: ≤10 ppm
K: ≤200 ppm
Na: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[Si](O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clave InChI
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 200 ppm
Na (Sodium): ≤ 200 ppm
Loss on ignition (750 °C): ≤ 16 %
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable