Documentos clave
1.00480
Supelco
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
Sinónimos:
Molybdatophosphoric acid spray solution
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
temp. de autoignición
425 °C (2-Propanol)
lim. expl.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de transición
flash point 12 °C (2-Propanol)
densidad
0.84 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Nota de análisis
Application test: passes test
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - (2-Propanol)