Key Documents
07-890-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo PTEN (Ser385)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, phospho PTEN (Ser385), Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer385)
Gene Information
General description
La fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato 3-fosfatasa y proteína fosfatasa de doble especificidad PTEN (EC 3.1.3,16, EC 3.1.3,48, EC 3.1.3,67; UniProt P60484; también conocida como PTENalfa mitocondrial, fosfatasa y proteína similar a la tensina, mutada en múltiples cánceres avanzados 1, fosfatasa mitocondrial y tensina alfa, fosfatasa MMAC1 y homólogo de tensina eliminado en el cromosoma 10, fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 3-fosfatasa y proteína fosfatasa de doble especificidad PTEN), está codificada por el gen PTEN (también conocido como 10q23del, BZS, CWS1, DEC, GLM2, TEP1, MMAC1, MHAM, PTEN1) (ID del gen 5728) en humanos. La proteína PTEN cataliza la eliminación de fosfato de los residuos de fosfoserina, fosfotreonina y fosfotirosina en las proteínas sustrato, así como el fosfato de la posición D3 del anillo inositol del fosfatidilinositol 3,4,5-trisfosfato, el fosfatidilinositol 3,4-difosfato, el fosfatidilinositol 3-fosfato y el inositol 1,3,4,5-tetrakisfosfato. La PTEN desempeña un papel importante en el control del crecimiento y la proliferación celulares; se encuentran mutaciones del gen PTEN con gran frecuencia en un gran número de cánceres. La actividad, estabilidad, localización y conformación de la PTEN se controlan a través de mecanismos reguladores complejos, como las fosforilaciones reversibles de varios residuos de Ser/Thr (S/T) en la región C-terminal de la cola no plegada (PTEN-Ctail, residuos 351–403). Las PTEN S370, S380, T382, T383 y S385 son sitios diana conocidos para la caseína cinasa II (CK2), mientras que las S361, T363, S362 y T366 son fosforiladas por la glucógeno sintasa cinasa-3 β (GSK3β). Además, también se ha comunicado que la cinasa tipo Polo 1 (Plk1), la Plk3, la familia de serina/treonina cinasas (MAST) asociadas a microtúbulos, la serina/treonina cinasa 11 (STK11, LKB1) y la caseína cinasa 1 (CK1) fosforilan la PTEN.
Specificity
PTEN fosforilado en el residuo de serina 385
Immunogen
Péptido que corresponde a la región de aminoácidos que abarca la fosfo-PTEN (Ser385) humana, de ratón y de rata .
Application
Análisis mediante inhibición peptídica: la diana específica de este anticuerpo se confirmó bloqueando el anticuerpo con el péptido inmunógeno y el correspondiente péptido no fosforilado antes de la detección de la PTEN mutante C124S fosforilada en la Ser385 mediante inmunoelectrotransferencia en lisado de células MDA-MB-468 transfectadas. (Lisado cortesía del Dr. James Hastie, Universidad de Dundee, Reino Unido).
Este anticuerpo anti-fosfo PTEN (Ser385) está validado para utilizar en inmunotransferencia Western y en el ensayo de inhibición de péptidos para la detección de la fosfo PTEN (Ser385).
Quality
Evaluada por inmunotransferencia Western en células MDA-MB-468 transfectadas con lisado de células mutantes para PTEN (C124S).
Análisis mediante inmunotransferencia Western: Este anticuerpo (0,2 µg/ml) detectó la fosforilación de la Ser385 de la lípido y proteína fosfatasa PTEN mutante C124S en lisados de células MDA-MB-468 transfectadas con PTEN C124S (lisado cortesía del Dr. James Hastie, University of Dundee, Reino Unido).
Target description
~54 kDa observados
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Hyperphosphorylated PTEN exerts oncogenic properties.
van Ree, et al.
Nature Communications, 14, 2983-2983 (2023)