07-473-AF488
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
H3K4me3, Histone H3 (trimethyl Lys4), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
trimethylation (Lys4 )
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated version of this antibody has been shown to work in ChIP, DB, WB, ChIP-seq.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable