Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
07-1417
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-SGLT-1 (cotransportador 1 de glucosa y sodio)
serum, from rabbit
Sinónimos:
Sodium/glucose cotransporter 1, Solute carrier family 5 member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose transporter),member 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
pig, rat, avian, rabbit, mouse, canine, human, reptile, feline
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC5A1(6523)
General description
Los riñones desempeñan un papel importante en la regulación de la glucosa sanguínea. Aunque las nefronas renales filtran indiscriminadamente alrededor de 180 g de glucosa por día de la sangre, la mayor parte se reabsorbe activamente en el túbulo contorneado proximal por un mecanismo de co-transporte Na+/Gl (proporción 2:1) (SGLT). Normalmente la glucosa es reabsorbida primero por estos transportadores, que residen dentro del epitelio del borde en cepillo de las células del PCT. A continuación la glucosa es transportada fuera de la célula a través de las membranas basolaterales por un transportador de azúcar de difusión facilitada (los GLUT). Se han clonado y caracterizado al menos tres miembros de SGLT (SGLT1-3) de varias especies. Los genes SGLT1-3 codifican una proteína de aproximadamente 659-672 residuos, cuyos extremos N y C terminales se ha predicho que sean extracelulares. Hay una homología de en torno al 60-70 % entre las 3 formas. El SGLT1 no discrimina entre MDG, glucosa y galactosa, mientras que el SGLT2 y 3 no transportan la D-galactosa de manera eficiente. El SGLT1 es una proteína de membrana integral expresada en los segmentos Sq1 del túbulo contorneado proximal del riñón (médula renal externa) y en el intestino.
Specificity
Reconoce el SGLT-1.
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 402-420 en la región citoplásmica de SGLT-1 del intestino delgado de ratón o conejo.
Application
Categoría investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-SGLT-1 (cotransportador-1 de glucosa y sodio) detecta el nivel de SGLT-1 (cotransportador-1 de glucosa y sodio), y ha sido publicado y validado para utilizar en WB, IH(P), ELISA.
Inmunohistoquímica (parafina): Tinción anti-SGLT-1 en riñón humano, tejido pretratado con tampón citrato, pH 6,0. Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo a 1 μg/ml, utilizando detección con IHC-Select con HRP-DAB. La inmunorreactividad se detecta en el borde en cepillo del túbulo contorneado proximal.
ELISA: una dilución 1:10 000 - 1:50 000 de un lote anterior, utilizando 50-100 ng de péptido control/pocillo.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Western Blot: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en lisados múltiples. Véase la ficha técnica.
Subcategoría de investigación
Vía de señalización insulina/energía
Quality
Evaluada de manera sistemática mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot) en lisados PC3.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500-1:2 000 de este lote detectó el SGLT-1 en 10 μg de lisados PC3.
Target description
Reconoce una proteína de aproximadamente 70-77 kDa mediante transferencia Western.
Linkage
Sustituye a: AB1352
Physical form
Antisuero IgG policlonal de conejo en tampón que contiene azida sódica al 0,1 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción en alícuotas no diluidas.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células PC3
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Michael S Balzer et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-25)
Peritoneal dialysis (PD) is limited by glucose-mediated peritoneal membrane (PM) fibrosis, angiogenesis, and ultrafiltration failure. Influencing PM integrity by pharmacologically targeting sodium-dependent glucose transporter (SGLT)-mediated glucose uptake has not been studied. In this study, wildtype C57Bl/6N mice were treated with
Léia Cardoso-Sousa et al.
PloS one, 14(9), e0222575-e0222575 (2019-09-20)
Respiratory infection can be exacerbated by the high glucose concentration in the airway surface liquid (ASL). We investigated the effects of salbutamol and phlorizin on the pulmonary function, oxidative stress levels and SGLT1 activity in lung, pulmonary histopathological damages and
Bente Steffansen et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(9), 2664-2670 (2017-04-30)
The human colon adenocarcinoma (Caco-2) cell line is a well-established in vitro model for studying transport phenomena for prediction of intestinal nutrient and drug absorption. However, substances depending on transporters such predictions are complicated due to variable transporter expression and limited
Balasubramanian Palaniappan et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-18)
In mammalian small intestine, glucose is primarily absorbed via Na-dependent glucose co-transporter (SGLT1) on the brush border membrane (BBM) of absorptive villus cells. Malabsorption of nutrients (e.g., glucose) leads to malnutrition, a common symptom of inflammatory bowel disease (IBD), where
Nicole Verdile et al.
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-06)
We previously showed that, according to the frequency and distribution of specific cell types, the rainbow trout (RT) intestinal mucosa can be divided in two regions that form a complex nonlinear three-dimensional (3D) pattern and have a different renewal rate.