07-091
Anti-Pin1 Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBL5(59286)
Descripción general
NF-κB, c-Jun, cyclin D1, and β-catenin.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1