Documentos clave
06-138
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ciclina A.
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CCN1, Anti-CCNA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ICC
IP
WB
species reactivity:
rat, sheep, human, mouse
technique(s):
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
29
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, sheep, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNA2(890)
General description
El ciclo celular está regulado por la interacción de muchas moléculas. Fundamentales entre ellas son las ciclinas que se expresan y luego se degradan de manera concertada para impulsar las etapas del ciclo celular. Las ciclinas se combinan con las cinasas dependientes de ciclina (cdks) para formar cinasas activadas que fosforilan las dianas e inducen la regulación del ciclo celular. Una alteración en la regulación de este ciclo puede inducir un crecimiento fuera de control y contribuir a la formación tumoral. Defectos en muchas de las moléculas que regulan el ciclo celular han sido implicados en el cáncer. La ciclina A es un miembro de la familia de ciclinas A que puede unirse, y activar, a Cdc2 y Cdk2 e interviene en el control de la mitosis y la fase S. Durante la fase S, la ciclina A forma un complejo con Cdk2, la proteína p107 y la E2F relacionada con la pRB.
Specificity
p58 ciclina A; no muestra reacción cruzada con la ciclina B ni con la ciclina D2 o 3
Immunogen
péptido que corresponde a los restos aminoácidos 417-432 (C-KHGVSLLNPPETL-N-L)
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de ciclina A con el anticuerpo anti-ciclina A (anticuerpo policlonal de conejo), que ha demostrado que funciona en IP, WP e ICC.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
evaluada sistemáticamente por inmunotransferencia en extracto nuclear de HeLa
Target description
58 kDa
Physical form
Cromatografía de proteínas G
Liofilizada
Presentación: Purificada
Storage and Stability
2 años a -20°C
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del extracto reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
M Asada et al.
Leukemia, 12(12), 1944-1950 (1998-12-09)
Vitamin D3 (VD3) induces monocytic differentiation of U937 cells. Induction of p21Cip1/WAF1 (p21) and subsequent G0/G1 cell-cycle arrest are required in this process. Using a system of inducible expression of ectopic p21, we demonstrated the important role of p21 in
Michael A Edelbrock et al.
Mutation research, 662(1-2), 59-66 (2009-01-14)
DNA mismatch repair (MMR) within human cells is hypothesized to occur primarily at the replication fork. However, experimental models measuring MMR activity at specific phases of the cell cycle and during genomic DNA synthesis are lacking. We have investigated MMR
Culture in low levels of oxygen enhances in vitro proliferation potential of satellite cells from old skeletal muscles.
M V Chakravarthy, E E Spangenburg, F W Booth
Cellular and Molecular Life Sciences null
Sole BCR-ABL inhibition is insufficient to eliminate all myeloproliferative disorder cell populations.
Wong, S; McLaughlin, J; Cheng, D; Zhang, C; Shokat, KM; Witte, ON
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Characterization of the cytoplasmic proline-directed protein kinase in proliferative cells and tissues as a heterodimer comprised of p34cdc2 and p58cyclin A.
Hall, F L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266, 17430-17440 (1991)