06-114
Anti-Cathepsin D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTSD(1509)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cathepsin D on 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Predicted molecular weight of the active form is ~46 kDa and ~ 54 kDa for the precursor form.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A431 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable