05-545
Anti-PP2A Antibody, C subunit, clone 7A6
culture supernatant, clone 7A6, Upstate®
Sinónimos:
Anti-NEDLBA, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7A6, monoclonal
reactividad de especies
mouse, Saccharomyces cerevisiae, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP2CA(5515)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable