Documentos
05-233
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-nitrotirosina, clon 1A6
clone 1A6, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-nitrotyrosine antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
La nitrotirosina se ha identificado como un indicador de daño celular e inflamación, así como de la producción de NO Se cree que la medición de la concentración de nitrotirosina servirá como marcador del daño causado por el NO en la célula. Estudios anteriores han demostrado que la nitrotirosina se encuentra en enfermedades inflamatorias como las placas ateroscleróticas y la artritis reumatoide, entre otras
Application
El anticuerpo anti-nitrotirosina, clon 1A6, detecta el nivel de nitrotirosina, y se ha publicado y validado para su uso en IC, IH, IP y WB.
Quality
evaluada de forma sistemática en células A431 tratadas con peroxinitrito; no se observó reacción con proteínas no nitradas
Target description
PM previsto para BSA nitrado: 66 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada de proteína G en tampón fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 % y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Inmunohistoquímica: Cortes cerebrales de enfermedad de Alzheimer humana (fijados con metacarn), hígado de ratón
Inmunotransferencia: BSA nitrado
ELISA indirecto: BSA nitrado
Inmunofluorescencia indirecta: células A549 marcadas metabólicamente con 3-nitrotirosina
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Microparticles from apoptotic monocytes enhance nitrosative stress in human endothelial cells.
Mastronardi, Maria Letizia, et al.
Fundamental & Clinical Pharmacology, 25, 653-660 (2011)
Peroxynitrite diminishes myogenic activity and is associated with decreased vascular smooth muscle F-actin in rat posterior cerebral arteries.
Maneen, MJ; Hannah, R; Vitullo, L; DeLance, N; Cipolla, MJ
Stroke null
The extensive nitration of neurofilament light chain in the hippocampus is associated with the cognitive impairment induced by amyloid beta in mice.
Alkam, T; Nitta, A; Mizoguchi, H; Itoh, A; Murai, R; Nagai, T; Yamada, K; Nabeshima, T
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics null
Relaxin ameliorates hypertension and increases nitric oxide metabolite excretion in angiotensin II but not N(?)-nitro-L-arginine methyl ester hypertensive rats.
Sasser, JM; Molnar, M; Baylis, C
Hypertension null
Losartan prevents portal hypertension-induced, redox-mediated endothelial dysfunction in the mesenteric artery in rats.
Dal-Ros, Stephanie, et al.
Gastroenterology, 138, 1574-1584 (2010)