05-1403
Anticuerpo anti-Giα2, clon L5
clone L5, from mouse
About This Item
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
L5, monoclonal
species reactivity
guinea pig (43%), rat (69%), bovine (100%), human (62%), mouse (69%)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAI2(2771)
Specificity
Immunogen
Application
Comunicación molecular
Inmunohistoquímica (parafina): Pruebas representativas de un lote anterior.
Tinción óptima del anticuerpo monoclonal Proteína G: cáncer testicular
Western Blot: un lote anterior de este anticuerpo se utilizó en 1:500 - 1:1000, con detección por anti-IgG marcada con 125l. Etiqueta una sola banda proteica de 39-42 kDa en membranas bovinas y de rata
Comunicación mediante GPCR, AMPc/GMPc y calcio
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:500 de este lote permitió detectar G I ALPHA 2 en 10 μg de lisados Huvec.
Target description
Linkage
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Lisado de células Huvec
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c