05-1355
Anti-acetyl Histone H4 (Lys5/8/12/16) Antibody, clone 3HH4-4C10
ascites fluid, clone 3HH4-4C10, from mouse
Sinónimos:
H4KAc, Histone H4 (acetyl), H4 histone family, member N, H4 histone, family 2, histone 2, H4, histone 2, H4a, histone IV, family 2, histone cluster 2, H4a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3HH4-4C10, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys5/Lys8/Lys12/Lys16)
Información sobre el gen
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
1:500 dilution from a representative lot detected Histone H4 in A431 and HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H4 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HeLa acid extract lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable