Documentos
04-914
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Smad2/3, clon C4T, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone C4T, from rabbit
Sinónimos:
Deletion target in pancreatic carcinoma 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), Mothers against DPP homolog 4, SMAD 4, SMAD family member 4, SMAD, mothers against DPP homolog 4, SMAD
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C4T, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
General description
Las proteínas Smad son reguladores de la transcripción que transducen señales de los receptores de TGFβ . Las proteínas Smad homotrimerizan, y cuando se activan, dos homotrímeros distintos se ensamblan en un heterosextámero. Las proteínas Smad se dividen en tres clases. Las proteínas Smad reguladas por receptor, Smad 1, 2, 3, 5, y 9, se acoplan a receptores específicos y son fosforiladas por esos receptores. Las proteínas Smad reguladas por receptores fosforilados se unen a un co-Smad, como Smad4/DPC4, y el complejo se desplaza al núcleo donde se asocia con FAST-1 para estimular la transcripción del gen diana. Una tercera clase de proteínas Smad es el grupo inhibidor de las Smad 6, 7, 8. Las proteínas Smad tienen los dominios 1 y 2 (MH1 y MH2) de homología a Mad. Los dominios MH1 están implicados en la unión al ADN, mientras que los dominios MH2 funcionan en la homotrimerización, la interacción con el receptor y la fosforilación. Las mutaciones de Smad 4 se encuentran con frecuencia en el cáncer, todos los cuales se agrupan en los dominios MH1 y MH2 de la proteína. Las del dominio MH2 afectan a la capacidad de homotrimerizar de la proteína. La fosforilación de las proteínas Smad es la señal reguladora en su activación, y puede controlarse utilizando anticuerpos específicos de estado de fosforilación.
Specificity
Reconoce Smad2, Pm 55-60 kDa y Smad3, Pm 50 kDa.
Se prevé una reacción cruzada con ratón y rata debido a la conservación de la secuencia inmunógena.
Immunogen
Epítopo: aa 186-273
Proteína de fusión que corresponde a los aminoácidos 186-273 de la Smad2 humana.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilización del anticuerpo anti-Smad2/3, clon C4T (anticuerpo monoclonal de conejo) validado en WB para detectar el Smad2/3, también conocido como objetivo de deleción en el carcinoma pancreático 4, madres contra el homólogo decapentapléjico 4.
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados L6.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): Una dilución 1:2000 de este anticuerpo detectó las Smad2/3 en listado de células L6.
Target description
~50-60 kDa
Linkage
Sustituye a: 05-914
Physical form
Sobrenadante cultivado que contiene azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisados RIPA de células L6
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Wan-Hua Tsai et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Probiotics are defined as microorganisms with beneficial health effects when consumed by humans, being applied mainly to improve allergic or intestinal diseases. Due to the increasing resistance of pathogens to antibiotics, the abuse of antibiotics becomes inefficient in the skin
Catherine Koch et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 17, 1178-1189 (2020-06-10)
Myotubular myopathy, also called X-linked centronuclear myopathy (XL-CNM), is a severe congenital disease targeted for therapeutic trials. To date, biomarkers to monitor disease progression and therapy efficacy are lacking. The Mtm1-/y mouse is a faithful model for XL-CNM, due to