Documentos clave
03-0183-00
Millipore
SMC® Human UCHL1 High Sensitivity Immunoassay Kit
Sinónimos:
HEL-S-53, NDGOA, PARK5, PGP9.5 high sensitive immuno assay, SPG79A, Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1 immunoassay kit, Uch-L1 single molecule counting kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
SMC®
técnicas
single molecule counting: suitable
Información legal
SMC is a registered trademark of Singulex
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Aproveche la potencia de los inmunoanálisis de alta sensibilidad Single Molecule Counting (SMC®) en la investigación neurocientífica para una medición precisa de los analitos proteicos neurológicos clave en la salud y la enfermedad, utilizando la potente plataforma de detección SMCxPRO®. Analice biomarcadores neurocientíficos como NF-L, GFAP, proteína Tau, beta amiloide y más.
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.
Encuentre los inmunoanálisis que permiten explorar las citocinas que intervienen en la neuroinmunología y la neuroinflamación, así como los biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas.
Ver todo