Merck
COMH97F0E44E
Combi-Blocks, Inc.
[1-(3-Bromobenzyl)-1h-imidazol-5-yl]methanamine hydrochloride
Sinónimos:
(1-(3-bromobenzyl)-1H-imidazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H13N3Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
302.6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H12BrN3.ClH/c12-10-3-1-2-9(4-10)7-15-8-14-6-11(15)5-13;/h1-4,6,8H,5,7,13H2;1H
Inchi Key
GIRHPKIZJSIHNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)