Merck
COMH04236A2A
Combi-Blocks, Inc.
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Sinónimos:
3-(tert-butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H19O4N1
Número CAS:
Peso molecular:
253.3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H19NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-8-5-4-7(6-8)9(10)11(15)16/h4-5,7-10H,6H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Inchi Key
ZPMJBHUNSHDFPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)