Merck
COM514239098
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Sinónimos:
2,5-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O3N1F2
Número CAS:
Peso molecular:
187.1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(9)6(2-5)10(12)13/h1-3H
Inchi Key
WGHZJFNNDXXIGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)