Saltar al contenido
COM448686243
Combi-Blocks, Inc.
Fmoc-Cit-OMe
Sinónimos:
methyl (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H25O5N3
Número CAS:
Peso molecular:
411.46
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C22H25N3O5/c1-29-20(26)19(11-6-12-24-21(23)27)25-22(28)30-13-18-16-9-4-2-7-14(16)15-8-3-5-10-17(15)18/h2-5,7-10,18-19H,6,11-13H2,1H3,(H,25,28)(H3,23,24,27)/t19-/m0/s1
Inchi Key
CNUDAIIEDFQCCQ-IBGZPJMESA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Cit-OMe
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)