Merck
V-069
Supelco
Pyridoxal 5′-phosphate solution
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10NO6P
Número de CAS:
Peso molecular:
247.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)(OCc1cnc(c(c1C=O)O)C)(O)O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Clave InChI
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pyridoxal 5′-phosphate, also known as PLP or P5P, is the active form of vitamin B6 and acts as coenzyme in a variety of enzymatic reactions. This certified solution standard is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards in a variety of testing applications from diagnostic vitamin B testing to quality control testing of dietary supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)