Merck
T-154
Supelco
(-)-exo-THC-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 219,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 219,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27D3O2
Peso molecular:
317.48
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This stable-isotope labeled internal reference standard is applicable for quantitative analysis of exo-THC in LC/MS or GC/MS testing methods such as urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Exo-THC is an impurity formed in the synthesis of delta9-THC.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)