Merck
S-150
Supelco
Serotonin-beta-D-glucuronide-D4 solution
new
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16D4N2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
356.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)