S-086
APINACA (AKB-48)
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NC(C1)(C2)C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@H]2C3)C4=NN(CCCCC)C5=CC=CC=C54
InChI
1S/C23H31N3O/c1-2-3-6-9-26-20-8-5-4-7-19(20)21(25-26)22(27)24-23-13-16-10-17(14-23)12-18(11-16)15-23/h4-5,7-8,16-18H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,24,27)
Clave InChI
UCTCCIPCJZKWEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)