Saltar a
S-044
JWH-019 5-Hydroxyhexyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
JWH-019 5-Hydroxyhexyl metabolite solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H25NO2
Número CAS:
Peso molecular:
371.47
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25NO2/c1-18(27)9-6-7-16-26-17-23(21-13-4-5-15-24(21)26)25(28)22-14-8-11-19-10-2-3-12-20(19)22/h2-5,8,10-15,17-18,27H,6-7,9,16H2,1H3
InChI key
OMWLYFDUQMJPOS-UHFFFAOYSA-N
General description
A major urinary metabolite of JWH-019. JWH-019 is a newer synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This urinary biomarker is also referred to as the omega minus one hydroxy metabolite of JWH-019.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)