Merck
S-036
Supelco
JWH-073 4-Butanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
357.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(CCCC(O)=O)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C23H19NO3/c25-22(26)13-6-14-24-15-20(18-10-3-4-12-21(18)24)23(27)19-11-5-8-16-7-1-2-9-17(16)19/h1-5,7-12,15H,6,13-14H2,(H,25,26)
Clave InChI
YQRYKVLRMJAKGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A secondary urinary metabolite of JWH-073, a synthetic cannabinoid found in several versions of the herbal mixture Spice. Our certified Spice cannabinoid solution standards are DEA-exempt allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)