Merck
P-158
Supelco
Prochlorperazine dihydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Prochlorperazine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24ClN3S · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
446.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from therapeutic drug monitoring, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Prochlorperazine sold under brand names such as Compro among others, is a medication used to treat nausea, schizophrenia, migraines, and anxiety.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)