Documentos clave
NMIS017
16beta-Hydroxyprostanozol
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28N2O2
Peso molecular:
328.45
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)