Documentos clave
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
292.46
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
Clave InChI
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)