Documentos clave
NMID559
17α-Ethyl-5ß-estrane-3α,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
306.48
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Clave InChI
GUBNWXDDDXQJOQ-VIVHBNLFSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)