NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
Clave InChI
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)