NMID283B
Mefenorex hydrochloride
About This Item
grado
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C12H18ClN.ClH/c1-11(14-9-5-8-13)10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,11,14H,5,8-10H2,1H3;1H
Clave InChI
IDHNGYVCZUQHFV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)