Documentos clave
N-097
Supelco
Norbuprenorphine glucuronide-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Deuterium-Labeled Norbuprenorphine Glucuronide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H40D3NO10
Peso molecular:
592.69
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Norbuprenorphine glucuronide is a urinary metabolite of the semi-synthetic opioid analgesic buprenorphine. Buprenorphine, sold under the trade names Temgesic and Subutex, is prescribed for the treatment of chronic pain and heroin addiction. This internal standard is suitable for quantitation of norbuprenorphine glucuronide levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)