Saltar a
M-166
5-MeO-MiPT hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
282.81
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C15H22N2O/c1-11(2)17(3)8-7-12-10-16-15-6-5-13(18-4)9-14(12)15/h5-6,9-11,16H,7-8H2,1-4H3
InChI key
HEDOODBJFVUQMS-UHFFFAOYSA-N
General description
5-MeO-MiPT, known by the street name Moxy or Moxie, is a designer typtamine and analogue of 5-MeO-DiPT that is used as a dissociative and hallucinogen. This certified solution standard is suitable for 5-MeO-MiPT testing methods by GC/MS or LC/MS testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. The use of 5-MeO-MiPT has recently been reported in Europe.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)