Merck
M-152S
Supelco
Mitragynine solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Mitragynine solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H30N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
398.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O=C(OC)/C([C@H]1C[C@@](N(C[C@H]1CC)CC2)([H])C3=C2C(C(OC)=CC=C4)=C4N3)=C/OC
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
Clave InChI
LELBFTMXCIIKKX-QVRQZEMUSA-N
Descripción general
Mitragynine, commonly known as Kratom, is the most abundant alkaloid in the plant Mitragynine speciosa. Sold over the internet as herbal plant extracts, Kratom is noted for its psychoactive, stimulant, and sedative effects depending on the dosage level. According to DEA′s Drugs and Chemicals of Concern page, mitragynine use can lead to addiction with adverse effects ranging from anorexia and weight loss to hallucinations and delusion.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)